Få mere at vide
1,1'-[Dithiobis(methylene)]biscyclopropaneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[Dithiobis(methylene)]biscyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-67-5 |
| Molekylær formel | C12H18O4S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Montelukast Impurity 52 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4S2/c13-9(14)5-11(1-2-11)7-17-18-8-12(3-4-12)6-10(15)16/h1-8H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | O=C(O)CC1(CC1)CSSCC2(CC2)CC(O)=O |
| IUPAC navn | 2-[1-[[[1-(carboxymethyl)cyclopropyl]methyldisulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.4 |
| Formel vægt | 290.0647 |