Få mere at vide
1,1-Diphenylbut-1-ene, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Diphenylbut-1-ene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Diphenylbut-1-ene |
| CAS | 1726-14-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Diphenylbut-1-ene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1-Diphenylbut-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16/c1-2-9-16(14-10-5-3-6-11-14)15-12-7-4-8-13-15/h3-13H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-phenylbut-1-enylbenzene |
| Vis mere |