Få mere at vide
1,1-Diphenylbut-1-ene, Mikromol™
Artikelnummer. 17903616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17903616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0760.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Diphenylbut-1-ene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenylbut-1-ene
CAS 1726-14-3
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Diphenylbut-1-ene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,1-Diphenylbut-1-ene
InChI formel InChI=1S/C16H16/c1-2-9-16(14-10-5-3-6-11-14)15-12-7-4-8-13-15/h3-13H,2H2,1H3
SMIL CCC=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-phenylbut-1-enylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 208.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 208.1252 g/mol