Få mere at vide
1,1'-Diphenyl, TRC
Artikelnummer. 30012143
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30012143 100 g
1 options
Artikelnummer. 30012143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486980100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl
CAS 92-52-4
Molekylær formel C12 H10
Mængde 100 g
Synonym Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Formel vægt 154.0783