missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride |
| CAS | 30778-27-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride, 1-(3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)-Piperidine hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(3,3-diphenyl-2-propenyl)-, hydrochloride (9CI), Piperidine, 1-(3,3-diphenylallyl)-, hydrochloride (6CI,8CI), 1,1-Diphenyl-3-N-piperidino-prop-1-ene Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-4-10-18(11-5-1)20(19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-14H,3,8-9,15-17H2;1H |
| SMIL | Cl.C(C=C(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 1-(3,3-diphenylprop-2-enyl)piperidine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?