Få mere at vide
1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanin Iodid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30341994
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30341994 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30341994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41515825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide
CAS 100068-60-8
Molekylær formel C63H101IN2
Mængde 25 mg
Synonym DiIC18(7), DiR, XenoLight DiR, 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide
InChI formel InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1\C(=C/C=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c3ccccc3C2(C)C)\C(C)(C)c4ccccc14
IUPAC navn (2Z)-2-[(2E,4E,6E)-7-(3,3-dimethyl-1-oktadecylindol-1-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienyliden]-3,3-dimethyl-1-oktacylindol; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 1013.39
Formel vægt 1012.7009