Få mere at vide
1,1-Dimethylurea, 98+%
Artikelnummer. 10147153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10147153 5 g Glasflaske 5g
10463565 25 g Glasflaske 25g
10259193 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147153 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-94-7
Molekylær formel C3H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00007959
InChI nøgle YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC navn 1,1-dimethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dimethylurea
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC(O)NH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver