Få mere at vide
1,1-Dimethylpropargylamin, 95%
Artikelnummer. 10714344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714344 5 g Glasflaske 5g
10351004 1 g Glasflaske 1g
10289363 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175620050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2978-58-7
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00008052
InChI nøgle VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC navn 2-methylbut-3-yn-2-amin
SMIL CC(C)(C#C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dimethylpropargylamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 79,0 °C til 80,0 °C
Flammepunkt 2 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CC(CH3)2NH2
Brydningsindeks 1,4220 til 1,4250
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.79
Formel vægt 83.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dimethylpropargylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.