Få mere at vide
1,1-Dimethylpropargylamin, 95%
Beskrivelse
1,1-Dimethylpropargylamin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylpropargylamine |
| Tæthed | 0.79 |
| Kogepunkt | 79 °C til 80 °C |
| Flammepunkt | 2 °C (36 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4237 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 83.13 |
| Vis mere |