Få mere at vide
1,1-Dimethylpropargylamin, 95%
Artikelnummer. 15470268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470268 5 g 5g
15480268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53448.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83,134 g/mol
1,1-Dimethylpropargylamin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,1-Dimethylpropargylamin anvendes som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2978-58-7
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.134
MDL nummer MFCD00008052
InChI nøgle VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC navn 2-methylbut-3-yn-2-amin
SMIL CC(C)(C#C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylpropargylamine
Tæthed 0.79
Kogepunkt 79 °C til 80 °C
Flammepunkt 2 °C (36 °F)
Brydningsindeks 1.4237
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 83.13
Procent renhed 95%