Få mere at vide
1,1-Dimethyloxiran, TRC
Product Code. 30385039
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Product Code. Mængde
30385039 100 g
1 options
Product Code. 30385039 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD479065100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethyloxirane
CAS 558-30-5
Molekylær formel C4H8O
Mængde 100 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
SMIL CC1(C)CO1
IUPAC navn 2,2-dimethyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Formel vægt 72.0575