Få mere at vide
1,1-Dimethyloxiran, TRC
Artikelnummer. 30382471
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30382471 10 g
1 options
Artikelnummer. 30382471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47906510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethyloxirane
CAS 558-30-5
Molekylær formel C4H8O
Mængde 10 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
SMIL CC1(C)CO1
IUPAC navn 2,2-dimethyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Formel vægt 72.0575