Få mere at vide
1,1-Dimethylguanidinsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylguanidine Sulfate |
| CAS | 598-65-2 |
| Molekylær formel | 2(C3H9N3) . H2SO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylguanidine Hemisulfate, N,N-Dimethylguanidine Sulfate (2:1), N,N-Dimethylguanidinium Sulfate (2:1), N1,N1-Dimethylguanidine Sulfate (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 1,1-dimethylguanidin; Svovlsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vægt | 272.1267 |