Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl (R)-[2-[(methylsulfonyl)oxy]-1-phenylethyl]Carbamate, TRC
Artikelnummer. 30378761
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30378761 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30378761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD826620100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylethyl (R)-[2-[(methylsulfonyl)oxy]-1-phenylethyl]Carbamate
CAS 102089-75-8
Molekylær formel C14H21NO5S
Mængde 100 mg
Synonym (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethyl Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C14H21NO5S/c1-14(2,3)20-13(16)15-12(10-19-21(4,17)18)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(COS(=O)(=O)C)c1ccccc1
IUPAC navn [2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylethyl] methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 315.39
Formel vægt 315.114