Få mere at vide
1,1-Dimethylethylnitrit (~90%), TRC
Artikelnummer. 30384955
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30384955 1 g
1 options
Artikelnummer. 30384955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4747301G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylethyl Nitrite
CAS 540-80-7
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H9 N O2
Mængde 1 g
Synonym Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
SMIL CC(C)(C)ON=O
IUPAC navn tert-butylnitrit
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0633
Procent renhed >95