Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 17962486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17962486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17962486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
CAS 641571-14-4
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 F3 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, [3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), [3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C16H18F3N3O2/c1-10-8-22(9-20-10)13-6-11(16(17,18)19)5-12(7-13)21-14(23)24-15(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,21,23)
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn tert-butyl N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 341.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 341.1351 g/mol