Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl Ester N-(3-Iodopropyl)carbamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylethyl Ester N-(3-Iodopropyl)carbamic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16INO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 285.0226 |