Få mere at vide
α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (Salbutamol Acetonide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051651
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051651 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051651 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3403.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (Salbutamol Acetonide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salbutamol Acetonide
CAS 54208-72-9
Analyt- eller komponentnavne Salbutamol Acetonide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, 2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol, Salbutamol Acetonide
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 279.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1834 g/mol