Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| CAS | 289042-12-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H40 F N3 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6S)-, tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, 1,1-Dimethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]-acetate, Rosuvastatin Calcium Imp F (EP), Rosuvastatin Related Compound C, Rosuvastatin Calcium Impurity F, Rosuvastatin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40FN3O6S/c1-18(2)25-23(15-14-21-16-22(38-29(6,7)37-21)17-24(34)39-28(3,4)5)26(19-10-12-20(30)13-11-19)32-27(31-25)33(8)40(9,35)36/h10-15,18,21-22H,16-17H2,1-9H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Vis mere |