Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl 4'-[[4-methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate (Telmisartan tert-Butyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Dimethylethyl 4'-[[4-methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate (Telmisartan tert-Butyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan tert-Butyl Ester |
| CAS | 144702-26-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Telmisartan tert-Butyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37 H38 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Telmisartan tert-Butyl Ester, Telmisartan Imp C (EP), Telmisartan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C37H38N4O2/c1-7-12-33-39-34-24(2)21-27(35-38-30-15-10-11-16-31(30)40(35)6)22-32(34)41(33)23-25-17-19-26(20-18-25)28-13-8-9-14-29(28)36(42)43-37(3,4)5/h8-11,13-22H,7,12,23H2,1-6H3 |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC(C)(C)C)c5nc6ccccc6n5C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoate |
| Vis mere |