Få mere at vide
1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051655
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051655 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051655 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1229.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate
CAS 109010-60-8
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. F (EP), Benazepril Imp. F (EP), Benazepril USP Related Compound F, Benazepril USP RC F, 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate, Benazepril Related Compound F (USP), Benazepril Related Compound F, Benazepril Hydrochloride Impurity F, Benazepril Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12
IUPAC navn tert-butyl 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 290.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 290.163 g/mol