missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, TRC

Artikelnummer. 30355915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355915 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36581510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic Acid tert-Butyl Ester
CAS 154026-93-4
Molekylær formel C10 H19 Cl O4
Mængde 10 g
Synonym Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,S*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic acid tert-butyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H19ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCl
IUPAC navn tert-butyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate
Molekylvægt (g/mol) 238.71
Formel vægt 238.0972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.