Få mere at vide
1,1-Dimethylbutylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylbutylamine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4-5,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 137.0971 |