Få mere at vide
1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401211 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401211 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11401211 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215780525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4025.00 DKK
    3831.78 DKK / 25g
    Spare 193.22 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid, hvidt pulver
  • Det har forskellige medicinske anvendelser såsom polycystisk ovariesyndrom, ikke-alkoholisk fedtleversygdom og diabetes mellitus type 2.
  • Det kan også reducere vægtøgning hos personer, der tager atypiske antipsykotika. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid er et egnet biguanidmiddel, der anvendes i en undersøgelse til at undersøge dets rolle i at øge sekretionerne af plasmaaktivt glukagon-lignende peptid-1 (GLP-1) niveauer.
  • 1,1-Dimethylbiguanid, Hydrochlorid (Metformin) er et biguanid antihyperglykæmisk middel. 1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid (metformin) er en stærk base.
  • Det danner veldefinerede salte og besidder fremragende koordinationskapacitet med overgangsmetaller og danner stærkt farvede bidentate chelatkomplekser.
  • Metformin (MET) findes i forskellige former: diprotoneret (H2MET)2+ i stærk sur opløsning, monoprotoneret (HMET)+ i svag syre, MET i neutral og deprotoneret (MET)- i stærk alkaliopløsning. Det er et oralt antidiabetisk lægemiddel.
  • Metformins farmakokinetik er blevet undersøgt. Bestemmelse af metformin i humant plasma er blevet beskrevet ved simpel HPLC-UV-metode.[5] Metformin er rapporteret at øge plasma aktivt glukagon-lignende peptid-1 (GLP-1) hos mennesker
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Smeltepunkt 214 °C til 224 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C4H12ClN5
MDL nummer MFCD00012582
Mængde 25 g
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml - klar, farveløs opløsning), 95% ethanol; uopløseligt i ether, acetone eller kloroform.
InChI nøgle OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC navn 3-(diaminomethyliden)-1,1-dimethylguanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formel vægt 165.6
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride