Få mere at vide
1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411211 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11411211 100 g
1 options
Artikelnummer. 11411211 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215780580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid, hvidt pulver
  • Det har forskellige medicinske anvendelser såsom polycystisk ovariesyndrom, ikke-alkoholisk fedtleversygdom og diabetes mellitus type 2.
  • Det kan også reducere vægtøgning hos personer, der tager atypiske antipsykotika. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid er et egnet biguanidmiddel, der anvendes i en undersøgelse til at undersøge dets rolle i at øge sekretionerne af plasmaaktivt glukagon-lignende peptid-1 (GLP-1) niveauer.
  • 1,1-Dimethylbiguanid, Hydrochlorid (Metformin) er et biguanid antihyperglykæmisk middel. 1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid (metformin) er en stærk base.
  • Det danner veldefinerede salte og besidder fremragende koordinationskapacitet med overgangsmetaller og danner stærkt farvede bidentate chelatkomplekser.
  • Metformin (MET) findes i forskellige former: diprotoneret (H2MET)2+ i stærk sur opløsning, monoprotoneret (HMET)+ i svag syre, MET i neutral og deprotoneret (MET)- i stærk alkaliopløsning. Det er et oralt antidiabetisk lægemiddel.
  • Metformins farmakokinetik er blevet undersøgt. Bestemmelse af metformin i humant plasma er blevet beskrevet ved simpel HPLC-UV-metode.[5] Metformin er rapporteret at øge plasma aktivt glukagon-lignende peptid-1 (GLP-1) hos mennesker
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-70-4
Molekylær formel C4H12ClN5
Molekylvægt (g/mol) 165.63
MDL nummer MFCD00012582
InChI nøgle OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14219
IUPAC navn hydrogen 1-[(diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamidchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Smeltepunkt 214 °C til 224 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml - klar, farveløs opløsning), 95% ethanol; uopløseligt i ether, acetone eller kloroform.
Formel vægt 165.6
Fysisk form Pulver