Få mere at vide
1,1-dimethylbiguanidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12229299 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12229299 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 12229299 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.89 DKK
    606.65 DKK / 5g
    Spare 67.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1115-70-4 | C4H12ClN5 | 165.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dimethylbiguanide hydrochloride
CAS 1115-70-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218,0 °C til 223,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H12ClN5
MDL nummer MFCD00012582
Mængde 5 g
Merck Index 15,601
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, dmso (opvarmet)
InChI nøgle OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC navn 3-(diaminomethyliden)-1,1-dimethylguanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formel vægt 165.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.