Få mere at vide
1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium Dichloride, TRC
Artikelnummer. 30374407
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30374407 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30374407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472695100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraquat dichloride
CAS 1910-42-5
Molekylær formel C12 H14 N2 . 2 Cl
Mængde 100 mg
Synonym 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, chloride (1:2), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (6CI,7CI), 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridinium dichloride, 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, AH 501, AH 501 (herbicide), Cekuquat, Cyclone Max, Dimethyl viologen chloride, Galokson, Gramixel, Gramoxone, Gramoxone D, Gramoxone Inteon, Gramoxone Max, Gramoxone S, Gramoxone W, Gramoxone dichloride, Methyl viologen, Methyl viologen dichloride, Methylviologen chloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, Nuquat, OK 622, Paragreen A, Paraquat, Paraquat dichloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].C[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](C)cc2
IUPAC navn 1-methyl-4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
Molekylvægt (g/mol) 257.16
Formel vægt 256.0534