Få mere at vide
1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| CAS | 1609-06-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H8 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)C(=N)NC#N |
| Vis mere |