missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine, Mikromol™

Artikelnummer. 30052251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052251 100 mg
30049273 25 mg
30458741 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052251 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0020.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
CAS 1609-06-9
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H8 N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
InChI formel InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7)
SMIL CN(C)C(=N)NC#N
IUPAC navn 3-cyano-1,1-dimethylguanidine
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 112.0749 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.