Få mere at vide
1,1-Dimethyl-2-[N-(3,3-diphenylpropyl)-N-methylamino]ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17994306
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17994306 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17994306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3441.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dimethyl-2-[N-(3,3-diphenylpropyl)-N-methylamino]ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Lercanidipine
CAS 887769-34-8
Analyt- eller komponentnavne Dehydro Lercanidipine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C36 H39 N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine
InChI formel InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3
SMIL COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-O-[1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 5-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 609.71
Mængde 50 mg
Formel vægt 609.2839 g/mol