missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™

Artikelnummer. 30459344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459344 4 x 25 mg
17960636 25 mg
17941336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459344 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3441.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 887769-40-6
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl methyl ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C21H27N3O6/c1-12-16(19(25)29-6)18(14-8-7-9-15(10-14)24(27)28)17(13(2)23-12)20(26)30-21(3,4)11-22-5/h7-10,18,22-23H,11H2,1-6H3
Løsningstype Neat
SMIL CNCC(C)(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC navn 3-O-methyl 5-O-[2-methyl-1-(methylamino)propan-2-yl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 417.46
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 417.19 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.