Få mere at vide
1,1-Dimethyl-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30387796
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30387796 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30387796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47083010ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Molekylær formel C5 H12 O
Mængde 10 mL
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
SMIL CCC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Formel vægt 88.0888