Få mere at vide
1,1-Dimethyl-1,5-pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethyl-1,5-pentanediol |
| CAS | 1462-11-9 |
| Molekylær formel | C7 H16 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2,6-hexanediol, 5-Methyl-1,5-hexanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-7(2,9)5-3-4-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CCCCO |
| IUPAC navn | 5-methylhexane-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.201 |
| Formel vægt | 132.115 |