Få mere at vide
1,1-Dimethoxydecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethoxydecane |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 202.1933 |