Få mere at vide
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30381048
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381048 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4466255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
CAS 4637-24-5
Molekylær formel C5H13NO2
Mængde 5 g
Synonym 1,1-Dimethoxy-trimethylamine, (Dimethoxymethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dimethoxymethane, (Dimethylamino)formaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine, DMF Dimethyl Acetal, DMFDMA, Dimethoxy(dimethylamino)methane, Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, Dimethyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Dimethyl Acetal, Methyl-8, N,N-Dimethyl-1,1-bis(methyloxy)methanamine, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-N,N-dimethylamine, N-(Dimethoxymethyl)dimethylamine, α,α-Dimethoxytrimethylamine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
SMIL COC(OC)N(C)C
Molekylvægt (g/mol) 119.16
Formel vægt 119.0946