Få mere at vide
1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 94158-44-8 |
| Molekylær formel | C7H16O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxyethoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O4/c1-8-4-5-11-6-7(9-2)10-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCOCC(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1-dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.1049 |