missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Diisopropoxycyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Diisopropoxycyclohexane |
| CAS | 1132-95-2 |
| Molekylær formel | C12H24O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-10(2)13-12(14-11(3)4)8-6-5-7-9-12/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC1(CCCCC1)OC(C)C |
| IUPAC navn | 1,1-di(propan-2-yloxy)cyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.31 |
| Formel vægt | 200.1776 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?