Få mere at vide
1,1'-diethyl-4,4'-carbocyanin-iodid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431708
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431708 250 mg 250mg
15411708 1 g 1g
15421708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55456.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4727-50-8 | C25H25IN2 | 480.393 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4727-50-8
Molekylær formel C25H25IN2
Molekylvægt (g/mol) 480.393
MDL nummer MFCD00011970
InChI nøgle CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cryptocyanin, cryptocyanine, kryptocyanin, kryptocyanine, cryptocyanine iodide, kryptocyanine iodide, 1,1'-diethylquino-4-carbocyanine iodide, cryptocyanine o.a. 2, 1,4'-carbocyanine iodide, 1,4'-quinocarbocyanine iodide
PubChem CID 16219292
ChEBI CHEBI:51502
IUPAC navn (4E)-1-ethyl-4-[(Z)-3-(1-ethylquinolin-1-ium-4-yl)prop-2-enyliden]quinolin;iodid
SMIL CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine iodide
Smeltepunkt 250°C to 253°C
Farve Grøn
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 480.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver