Få mere at vide
1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide, 96%
Artikelnummer. 15454137
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454137 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 605-91-4 | C25H25IN2 | 480.39 g/mol
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1?-diethyl-2,2?-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1′-diethyl-2,2′-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-91-4
Molekylær formel C25H25IN2
Molekylvægt (g/mol) 480.39
MDL nummer MFCD00011975
InChI nøgle QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
PubChem CID 5709754
ChEBI CHEBI:52218
SMIL [I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide
Smeltepunkt >250°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
IUPAC navn (2Z)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)prop-2-enylidene]quinoline;iodide
Formel vægt 480.38
Procent renhed 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.