Få mere at vide
1,1'-diethyl-2,2'-carbocyaninbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434957
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434957 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15434957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32253.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2670-67-9 | C25H26BrN2+ | 434.401 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
CAS 2670-67-9
Molekylær formel C25H26BrN2+
MDL nummer MFCD00011973
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym Pinacyanol bromide
InChI nøgle COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C(=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.Br
IUPAC navn (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)prop-2-enyliden]quinolin;hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 434.401
PubChem CID 129893652
Formel vægt 433.39
Procent renhed 95%