missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Diethoxy-2-nitroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Diethoxy-2-nitroethane |
| CAS | 34560-16-2 |
| Molekylær formel | C6H13NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal, Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c1-3-10-6(11-4-2)5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(C[N+](=O)[O-])OCC |
| IUPAC navn | 1,1-diethoxy-2-nitroethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?