missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Dichloroethane (Stabilized with Nitromethane, ~0.5%) (>90%), TRC

Artikelnummer. 30134815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134815 2.5 g
30133420 10 g
30010850 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4342452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75-34-3
Molekylær formel C2 H4 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.96
Synonym 1,1-Dichloroethane, 1,1-Ethylene dichloride, Dichloromethylmethane, Ethylidene chloride, Ethylidene dichloride, F 150a, HCC 150a
IUPAC navn 1,1-dichloroethane
SMIL CC(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Dichloroethane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Formel vægt 97.969
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.