Få mere at vide
1,1-Dichloroethane (Stabilized with Nitromethane, ~0.5%) (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dichloroethane |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| Formel vægt | 97.969 |