Få mere at vide
1,1-Dichloroethane 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 5000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |