missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Dichloroethane-2,2,2-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dichloroethane 2,2,2-d3 |
| CAS | 56912-77-7 |
| Molekylær formel | C2 D3 H Cl2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-1,1,1-trideuterio-ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.98 |
| Formel vægt | 100.9878 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?