missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Mikromol™

Artikelnummer. 30051144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051144 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0500.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-07-7
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C3 H Cl2 F5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. D (EP), 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H
SMIL FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1-dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Molekylvægt (g/mol) 218.94
Mængde 100 mg
Formel vægt 217.9325 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.