Få mere at vide
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Mikromol™
Artikelnummer. 30050835
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050835 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050835 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0500.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-09-9
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C3 Cl3 F5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. E (EP), 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity E
InChI formel InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
SMIL FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
IUPAC navn 1,1-dichloro-1-[chloro(difluoro)methoxy]-2,2,2-trifluoroethane
Molekylvægt (g/mol) 253.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 251.8935 g/mol