Få mere at vide
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane |
| CAS | 32778-09-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C3 Cl3 F5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isoflurane Imp. E (EP), 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11 |
| SMIL | FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl |
| IUPAC navn | 1,1-dichloro-1-[chloro(difluoro)methoxy]-2,2,2-trifluoroethane |
| Vis mere |