Få mere at vide
1,1-Dibromoethan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dibromoethane |
| CAS | 557-91-5 |
| Molekylær formel | C2H4Br2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethylidene Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMIL | BrC(C)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.86 |
| Formel vægt | 185.868 |