Få mere at vide
1,1-Dibromoethan, TRC
Artikelnummer. 30381212
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30381212 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30381212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD468205500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Molekylær formel C2H4Br2
Mængde 500 mg
Synonym Ethylidene Dibromide
InChI formel InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
SMIL BrC(C)Br
Molekylvægt (g/mol) 187.86
Formel vægt 185.868