Få mere at vide
1,1-Dibromoethane, 99%, stabilized
Artikelnummer. p-102181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10147510
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-91-5
Molekylær formel C2H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 187.86
MDL nummer MFCD00041719
InChI nøgle APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
IUPAC navn 1,1-dibromethan
SMIL CC(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dibromoethane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 2.0600g/mL
Kogepunkt 107.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CHBr2
Brydningsindeks 1.5090 to 1.5120
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 2.06
Stabilisator potassium carbonate
Formel vægt 187.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P313-Søg lægehjælp.