Få mere at vide
1,1-Dibromoethane, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10470641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10470641 100 g Glasflaske 100g
10147510 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406481000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-91-5
Molekylær formel C2H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 187.86
MDL nummer MFCD00041719
InChI nøgle APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
IUPAC navn 1,1-dibromethan
SMIL CC(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dibromoethane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 2.0600g/mL
Kogepunkt 107.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CHBr2
Brydningsindeks 1.5090 to 1.5120
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 2.06
Stabilisator potassium carbonate
Formel vægt 187.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P313-Søg lægehjælp.